문서
EP022639226
Eppendorf® Adapter
to hold, 1 x 50mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
material
POM
특징
to hold 1 x 50mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022639226
호환성
Rotor A-4-38
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapter, for 1 conical tube 50 mL, 30 mm × 115 mm, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, 2 pcs.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG