주요 문서
EP022639200
Eppendorf® Adapter
to hold, 2 x 15mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
material
POM
특징
to hold 2 x 15mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022639200
호환성
Rotor A-4-38
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Adapter, for 2 conical tubes 15 mL, 17.2 mm × 121 mm, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, 2 pcs.
  • for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38
  • Please note that this adapter is not compatible with the aerosol-tight caps of this rotor.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)