주요 문서
EP022638483
Rubber Mat for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
for 250 mL bucket adapter, pack of 4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
포장
pack of 4
제조업체/상표
Eppendorf® 022638483
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 250 mL rectangular buckets
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)