문서
EP0030140613
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 5 × 5, pack of 2 ×, Holds 25 x 5 mL tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
NACRES:
NB.11
material
polypropylene
특징
Holds 25 x 5 mL tubes
제조업체/상표
Eppendorf® 0030140613 (Global)
포장
pack of 2 ×
높이
76 mm
크기
5 × 5
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG