material
conical bottom white wells
white plate
특징
skirt
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030132513
기술
PCR: suitable
크기
96 well
작업 용적
150 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG