주요 문서
EP0030124537
Eppendorf® PCR tubes
colorless, capacity 0.5 mL, pack of 500 ea
동의어(들):
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103037
NACRES:
NB.11
material
cap (plug seal)
colorless
colorless cap
colorless tube
conical bottom
무균
non-sterile
특징
graduations: no
neck thread Push fit
포장
pack of 500 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030124537
기술
PCR: suitable
용량
0.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Eppendorf® PCR tubes of 0.5 mL capacity are accessories for sample handling.
  • Etched lid for labeling.
  • Tight sealing.
  • Easy to open.
  • For use with all thermal cyclers with 0.5 mL block format.
  • Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)