material
turquoise (Tray)
무균
sterile
특징
DNase free
포장
pack of 120 ea (5 trays of 24 tips)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030075153
길이
(165 mm)
최대 용적
10 mL
크기
(0.5-10 mL)
용적
0.5—10 mL
색상
turquoise
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Eppendorf® epT.I.P.S.® G Racks, Biopur® offer the highest biological purity grade Guaranteed PCR clean, sterile, pyrogen-, ATP- and DNA-free.
- For use in medical, pharmaceutical and food industry, molecular biology and cell technology.
- Each production lot inspected continuously by independent laboratory.
- Packed in racks with 24 tips.
법적 정보
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.