주요 문서
E9767
Sigma-Aldrich
Estradiol-2,4-3H
ethanol solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H24O2
Molecular Weight:
272.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
형태
ethanol solution
라벨링 범위
30-60 Ci/mmol
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C