주요 문서
E7756
Sigma-Aldrich
[D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalinamide acetate salt
≥97% (HPLC)
동의어(들):
Tyr-D-Ala-Gly-Phe-D-Leu-NH2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥97% (HPLC)
저장 온도
−20°C
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)