Key Documents
E7752
Sigma-Aldrich
cis-11,14-Eicosadienoic acid ethyl ester
≥98% (capillary GC), liquid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H40O2
CAS Number:
Molecular Weight:
336.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
분석
≥98% (capillary GC)
형태
liquid
작용기
ester
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C22H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-21H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
InChI key
PYVCCFLKWCNDQZ-MURFETPASA-N
포장
Sealed ampule.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves