E6157
Anti-eIF2Bβ (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-EIF-2B, Anti-EIF2B-beta, Anti-EIF2BB, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2B, beta, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 2
About This Item
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~39 kDa
종 반응성
rat, mouse, human
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using K562 cell lysates
western blot: 1-2 μg/mL using K562 cell lysates
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... EIF2B2(8892)
mouse ... Eif2b2(217715)
rat ... Eif2b2(84005)
일반 설명
특이성
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.