주요 문서
E5626
Sigma-Aldrich
Europium(III) oxide
≥99.99% rare earth content (as Eu2O3) basis
동의어(들):
Europia, Europium sesquioxide, Europium trioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Eu2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
351.93
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
분석
≥99.99% rare earth content (as Eu2O3) basis
density
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Eu]O[Eu]=O
InChI
1S/2Eu.3O
InChI key
RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable