주요 문서
E5154
Sigma-Aldrich
Anti-Ephrin-A2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
생물학적 소스
goat
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
lyophilized powder
종 반응성
mouse
기술
immunohistochemistry (frozen sections): 1-3 μg/mL
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
mouse ... Efna2(13637)
특이성
Does not detect recombinant mouse ephrin-A1, ephrin-A4, and ephrin-B1 by immunoblotting and ELISA assays. Also, there is no cross-reactivity with recombinant human ephrin-A3, ephrin-A5, and ephrin-B3.
면역원
purified recombinant mouse ephrin-A2, extracellular domain expressed in NSO cells.
물리적 형태
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline containing 5% trehalose.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)