Key Documents
E5125
Sigma-Aldrich
16α,17α-Epoxyprogesterone
~98%
동의어(들):
16α,17α-Epoxy-4-pregnen-3,20-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H28O3
CAS Number:
Molecular Weight:
328.45
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
~98%
형태
solid
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5O[C@@]45C(C)=O
InChI
1S/C21H28O3/c1-12(22)21-18(24-21)11-17-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)16(15)7-9-20(17,21)3/h10,15-18H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-/m1/s1
InChI key
LHNVKVKZPHUYQO-SRWWVFQWSA-N
유전자 정보
human ... CYP17A1(1586)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
Biosynthesis and metabolism of 16 alpha, 17-epoxy-C21-steroids in rat liver microsomes.
L Siekmann et al.
Journal of steroid biochemistry, 13(10), 1181-1205 (1980-10-01)