About This Item
Linear Formula:
C20H33O2Na
CAS Number:
Molecular Weight:
328.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
분석
~98%
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na].CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.