주요 문서
E2765
Sigma-Aldrich
cis-8-Eicosenoic acid methyl ester
≥99%, liquid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H40O2
CAS Number:
Molecular Weight:
324.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
분석
≥99%
양식
liquid
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCC(=O)OC
포장
Sealed ampule
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)