제품 라인
BioXtra
Quality Level
분석
≥99.5% (titration)
양식
powder
불순물
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
무기 잔류물
≤0.1%
pH
5.0-7.0 (20 °C, 1 M in H2O)
유용한 pH 범위
7.3-8.7
pKa
8
mp
237-239 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
음이온 미량물
bromide (Br-): ≤0.1%
양이온 미량물
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.1%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
흡수
≤0.1 at 260 in H2O at 1 M
≤0.1 at 280 in H2O at 1 M
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCCN1CCN(CCCS(O)(=O)=O)CC1
InChI
1S/C9H20N2O4S/c12-8-7-11-5-3-10(4-6-11)2-1-9-16(13,14)15/h12H,1-9H2,(H,13,14,15)
InChI key
OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- The BioXtra product line ensures T15 high-quality products for consistent results.
- A high assay of ≥99.5% guarantees the purity of the product.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)