주요 문서
E147
Supelco
Ecgonine methyl ester-(N-methyl-d3) hydrochloride
동의어(들):
(−)-3β-Hydroxy-1αH-5αH-tropane-2β-carboxylic acid methyl ester, 3-Hydroxy-8-(methyl-::FId::FN3)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14D3NO3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
238.73
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
analytical standard
약물 제어
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C10H17NO3.ClH/c1-11-6-3-4-7(11)9(8(12)5-6)10(13)14-2;/h6-9,12H,3-5H2,1-2H3;1H/t6-,7?,8?,9+;/m0./s1
InChI key
RLLMNWXOZDXKCQ-JVVAZNKBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)