문서
D9925
Sigma-Aldrich
1,2-Dioleoyl-3-linoleoyl-rac-glycerol
liquid, 97% (TLC)
동의어(들):
1,2-Di(cis-9-octadecenoyl)-3-(cis-9,12-octadecadienoyl)-rac-glycerol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C57H102O6
CAS Number:
Molecular Weight:
883.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
97% (TLC)
형태
liquid
작용기
ketone
지질 유형
neutral glycerides
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C57H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25-30,54H,4-15,17-18,20-24,31-53H2,1-3H3/b19-16+,28-25+,29-26+,30-27+
InChI key
JTMWOTXEVWLTTO-CGFQLDJTSA-N
물리적 형태
Viscous liquid at room temperature.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2