Key Documents
D9908
Sigma-Aldrich
6-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein hydrochloride
≥90% (HPLC)
동의어(들):
6-DTAF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H12Cl2N4O5 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
531.73
UNSPSC 코드:
12171500
분석
≥90% (HPLC)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5c(Nc6nc(Cl)nc(Cl)n6)cccc45)c1
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable