문서
D9770
Sigma-Aldrich
N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-L-leucine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
−20°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable