Key Documents
D9131
Sigma-Aldrich
Dansyl-DL-methionine cyclohexylammonium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H22N2O4S2 · C6H13N
CAS Number:
Molecular Weight:
481.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.CSCCC(NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C17H22N2O4S2.C6H13N/c1-19(2)15-8-4-7-13-12(15)6-5-9-16(13)25(22,23)18-14(17(20)21)10-11-24-3;7-6-4-2-1-3-5-6/h4-9,14,18H,10-11H2,1-3H3,(H,20,21);6H,1-5,7H2
InChI key
JVYRCTROPFAGGR-UHFFFAOYSA-N