Key Documents
D8928
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate
ACS reagent, 97.5-100.5%
동의어(들):
1,2-Cyclohexanedinitrilotetraacetic acid, Chel-CD, DCTA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H22N2O8 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
364.35
Beilstein:
3222748
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Grade
ACS reagent
분석
97.5-100.5%
무기 잔류물
≤0.2%
mp
213-216 °C (lit.)
양이온 미량물
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES string
[H]O[H].OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H22N2O8.H2O/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24;/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);1H2/t9-,10-;/m1./s1
InChI key
VASZYFIKPKYGNC-DHTOPLTISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Chel is a trademark of Ciba-Geigy AG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable