Key Documents
D8911
Sigma-Aldrich
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-mannofuranose
동의어(들):
D-Mannose diacetonide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H20O6
CAS Number:
Molecular Weight:
260.28
Beilstein:
84382
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
mp
125-126 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2OC(O)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]23
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)7-8-9(10(13)15-7)18-12(3,4)17-8/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6?,7-,8+,9?,10?/m1/s1
InChI key
JWWCLCNPTZHVLF-RGJLLFKYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chiral intermediate in the synthesis of glycosidase inhibitors.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
Fleet, G.W.J., et al.
Tetrahedron Letters, 44, 2649-2649 (1988)