주요 문서
D8691
Sigma-Aldrich
2′, 3′-Dideoxyguanosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13N5O3
CAS Number:
Molecular Weight:
251.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
양식
solid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3CC[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O3/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-4-15(8)6-2-1-5(3-16)18-6/h4-6,16H,1-3H2,(H3,11,13,14,17)/t5-,6+/m0/s1
InChI key
OCLZPNCLRLDXJC-NTSWFWBYSA-N
애플리케이션
Metacavir (6-O-methyl-2′, 3′-dideoxyguanosine) is a reverse transcriptase inhibitor with potent activity against hepatitis B virus (HBV); it is a prodrug that is activated in vivo by demethylation and conversion to 2′, 3′-dideoxyguanosine.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)