주요 문서
D8389
Sigma-Aldrich
1,3-Dielaidin
≥98% (GC)
동의어(들):
1,3-Di(trans-9-octadecenoyl)glycerol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C39H72O5
CAS Number:
Molecular Weight:
620.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
분석
≥98% (GC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)