주요 문서
D8378
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine
≥98.5%
동의어(들):
5-Nitro-6-methyluracil
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
171.11
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
분석
≥98.5%
SMILES string
Cc1nc(O)nc(O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5N3O4/c1-2-3(8(11)12)4(9)7-5(10)6-2/h1H3,(H2,6,7,9,10)
InChI key
LIVYMRJSNFHYEN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable