About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H14N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
298.29
Beilstein:
1545346
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
mp
218-220 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1ccc2C(C)=C(N3C(=O)C=CC3=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-9-11-5-4-10(17(2)3)8-12(11)22-16(21)15(9)18-13(19)6-7-14(18)20/h4-8H,1-3H3
InChI key
ADEORFBTPGKHRP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.