Key Documents
D8138
Sigma-Aldrich
Dimethyl adipimidate dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC(=NH)(CH2)4C(=NH)OCH3 · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
245.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].COC(=N)CCCCC(=N)OC
InChI
1S/C8H16N2O2.2ClH/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;;/h9-10H,3-6H2,1-2H3;2*1H
InChI key
IEUUDEWWMRQUDS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable