주요 문서
D8020
Sigma-Aldrich
1,2-Di-O-hexadecyl-rac-glycerol
≥99% (TLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H72O3
CAS Number:
Molecular Weight:
540.94
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
분석
≥99% (TLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC(CO)OCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H72O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37-34-35(33-36)38-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35-36H,3-34H2,1-2H3
InChI key
YQDJMFFVPVZWNK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)