주요 문서
D7924
SAFC
3-(Dimethylamino)propionitrile
liquid
동의어(들):
DMAPN
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2NCH2CH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
98.15
Beilstein:
773779
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
양식
liquid
색상
yellow
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
171 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C)CCC#N
InChI
1S/C5H10N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3,5H2,1-2H3
InChI key
MTPJEFOSTIKRSS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Catalyst similar to TEMED used to form oxygen free radicals from ammonium persulfate. Free radicals cause acrylamide and bis-acrylamide to polymerize.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
145.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
63 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)