Key Documents
D7129
Sigma-Aldrich
DNP-β-alanine
동의어(들):
N-(2,4-Dinitrophenyl)-β-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9N3O6
CAS Number:
Molecular Weight:
255.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCNc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O