주요 문서
D6940
Sigma-Aldrich
R-(–)-Desmethyldeprenyl hydrochloride
>98% (HPLC), solid
동의어(들):
(R)-N-(1-Phenylpropan-2-yl)prop-2-yn-1-amine hydrochloride, N-Desmethylselegiline hydrochloride, L-Nordeprenyl hydrochloride, Norselegiline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H15N · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
209.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
>98% (HPLC)
양식
solid
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
색상
off-white
solubility
H2O: soluble >20 mg/mL
응용 분야
forensics and toxicology
veterinary
SMILES string
C[C@@H](NCC#C)CC1=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C12H15N.ClH/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12;/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3;1H/t11-;/m1./s1
InChI key
KJZZTCSJZCYCQS-RFVHGSKJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Neuroprotectant; anti-apoptotic.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)