D6760
Dimethyl yellow
indicator
동의어(들):
4-(Dimethylamino)azobenzene, N,N-Dimethyl-4-(phenylazo)aniline, Butter yellow, Methyl yellow
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
C6H5N=NC6H4N(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
225.29
색상 지수 번호:
11020
Beilstein:
746016
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161500
추천 제품
Grade
indicator
기술
titration: suitable
mp
111 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H15N3/c1-17(2)14-10-8-13(9-11-14)16-15-12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3
InChI key
JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges