주요 문서
D6638
Sigma-Aldrich
N4,3′-O-Diacetyl-2′-deoxycytidine
~98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H17N3O6
CAS Number:
Molecular Weight:
311.29
UNSPSC 코드:
12352204
분석
~98%
저장 온도
−20°C
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable