About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H24O2
CAS Number:
Molecular Weight:
224.34
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C=C\CCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C14H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-14(2)15/h4-7H,3,8-13H2,1-2H3/b5-4-,7-6+
InChI key
LLRZUAWETKPZJO-SCFJQAPRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Pheromone for Lobesia botrana