D5689
DM 235
solid
๋์์ด(๋ค):
1-Benzoyl-4-propanoylpiperazine, Sunifiram
About This Item
ํํ
solid
์์
white
solubility
H2O: 24 mg/mL
SMILES string
CCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H18N2O2/c1-2-13(17)15-8-10-16(11-9-15)14(18)12-6-4-3-5-7-12/h3-7H,2,8-11H2,1H3
InChI key
DGOWDUFJCINDGI-UHFFFAOYSA-N
์ํํ์ /์๋ฆฌํ์ ์์ฉ
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (ยฐF)
Not applicable
Flash Point (ยฐC)
Not applicable
๊ฐ์ธ ๋ณดํธ ์ฅ๋น
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
์ ํ์ ๋กํธ/๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ฅผ ์ ๋ ฅํ์ฌ ์ํ ์ฑ์ ์(COA)์ ๊ฒ์ํ์ญ์์ค. ๋กํธ ๋ฐ ๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ ์ ํ ๋ผ๋ฒจ์ ์๋ โ๋กํธโ ๋๋ โ๋ฐฐ์นโ๋ผ๋ ์ฉ์ด ๋ค์์ ์ฐพ์ ์ ์์ต๋๋ค.
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.