Key Documents
D4634
Supelco
Dotriacontane
≥97% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)30CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
450.87
Beilstein:
1783260
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
vapor density
15.6 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
분석
≥97% (GC)
bp
467 °C (lit.)
mp
65-70 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
InChI key
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨