주요 문서
D4393
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromo-1,6-dideoxy-D-mannitol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12Br2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
307.97
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H](CBr)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CBr
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)