주요 문서
D4376
Sigma-Aldrich
Deuterium chloride solution
35% in D2O
동의어(들):
Hydrochloric acid-d solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
DCl
CAS Number:
Molecular Weight:
37.47
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
동위원소 순도
99 atom % D
농도
35% in D2O
질량 이동
M+1
SMILES string
Cl[2H]
InChI
1S/ClH/h1H/i/hD
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-DYCDLGHISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)