주요 문서
D4147
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyguanosine 3′-monophosphate ammonium salt
≥90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14N5O7P · xNH3
CAS Number:
Molecular Weight:
347.22 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
분석
≥90%
양식
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
N.NC1=NC(=O)c2ncn(C3CC(OP(O)(O)=O)C(CO)O3)c2N1
InChI
1S/C10H14N5O7P.H3N/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(5(2-16)21-6)22-23(18,19)20;/h3-6,16H,1-2H2,(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);1H3
InChI key
UCABMSWTDGJNIQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)