Key Documents
D3909
Sigma-Aldrich
cis-13,16,19-Docosatrienoic acid methyl ester
≥97.0% (capillary GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H40O2
CAS Number:
Molecular Weight:
348.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0% (capillary GC)
형태
liquid
작용기
ester
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
InChI key
RXNIYBHTXVTSAK-YSTUJMKBSA-N
포장
Sealed ampule
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves