주요 문서
D3639
Sigma-Aldrich
Dodecylamine
동의어(들):
1-Aminododecane, Laurylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)11NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
185.35
Beilstein:
1633576
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
vapor pressure
64 mmHg ( 170 °C)
bp
247-249 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
density
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
InChI key
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨