주요 문서
D3518
Supelco
Diphenylpyraline hydrochloride
동의어(들):
4-Diphenylmethoxy-1-methylpiperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H23NO · HCl
Molecular Weight:
317.85
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
SMILES string
Cl.CN1CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)