주요 문서
D3282
Sigma-Aldrich
1,2-Dimyristoyl-3-palmitoyl-rac-glycerol
~99%
동의어(들):
1,2-Ditetradecanoyl-3-hexadecanoyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1,2-dimyristate 3-palmitate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C47H90O6
CAS Number:
Molecular Weight:
751.21
Beilstein:
1811058
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
분석
~99%
형태
solid
작용기
ester
ketone
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C47H90O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-23-26-28-31-34-37-40-46(49)52-43-44(53-47(50)41-38-35-32-29-25-21-18-15-12-9-6-3)42-51-45(48)39-36-33-30-27-24-20-17-14-11-8-5-2/h44H,4-43H2,1-3H3
InChI key
AMXRERGJDVUTMF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable