Key Documents
D3021
SAFC
2,3-Dihydroxyquinoxaline
동의어(들):
2,3(1H,4H)-Quinoxalinedione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
2-8°C
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable