주요 문서
D2407
Sigma-Aldrich
1,2-Distearoyl-3-oleoyl-rac-glycerol
~99%
동의어(들):
1,2-Dioctadecanoyl-3-(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C57H108O6
CAS Number:
Molecular Weight:
889.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
분석
~99%
양식
solid
작용기
ester
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C57H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25,28,54H,4-24,26-27,29-53H2,1-3H3/b28-25+
InChI key
YFFIQXNTTVSKJC-AZPGRJICSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)