주요 문서
D2380
Sigma-Aldrich
DNP-L-valine
동의어(들):
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-valine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H13N3O6
CAS Number:
Molecular Weight:
283.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)C(Nc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)C(O)=O
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)