Key Documents
D2281
Sigma-Aldrich
5-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein Hydrochloride–Celite®
suitable for protein labeling
동의어(들):
DTAF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
라벨링 범위
~10% DTAF
적합성
suitable for protein labeling
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.OC(=O)c1cc(Nc2nc(Cl)nc(Cl)n2)ccc1C3=C4C=CC(=O)C=C4Oc5cc(O)ccc35
법적 정보
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.