주요 문서
D2005
Sigma-Aldrich
DNP-L-tryptophan
동의어(들):
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-tryptophan
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H14N4O6
CAS Number:
Molecular Weight:
370.32
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)Nc3ccc(cc3N(=O)=O)N(=O)=O